Merck
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
Anyagok
(polycaprolactone (PCL))
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
~ 300 μm spacing
gyártó/kereskedő neve
3D Biotek PCL303012-BR
szál átmérő
~300 μm
hasznos térfogat
~300 μL
pórusméret
300 μm (Fiber spacing)
kötéstípus
non-treated surface
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)