Merck
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
polystyrene
pórusméret:
~200 μm (Fiber spacing)
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
material
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
~ 200 μm spacing
gyártó/kereskedő neve
3D Biotek PS152024-BR
szál átmérő
~150 μm
méret
24 well
pórusméret
~200 μm (Fiber spacing)
kötéstípus
non-treated surface
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2