Merck
Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
Szinonimák:
3D, 3D Cell Culture
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
pórusméret:
300 μm (Fiber spacing)
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
sterilitás
sterile
gyártó/kereskedő neve
3D Biotek PCL303024-BR
szál átmérő
~300 μm
pórusméret
300 μm (Fiber spacing)
kötéstípus
non-treated surface
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)