Fontos dokumentumok
BR701350
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 1.2 mL, polypropylene
Szinonimák:
Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
polypropylene
round bottom wells
méret:
96 well
térfogat:
1.2 mL
hasznos térfogat:
1.1 mL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
skirt
material
polypropylene
round bottom wells
leírás
alphanumeric identification system
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
skirt
kiszerelés
pack of 42 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 701350
méret
96 well
térfogat
1.2 mL
hasznos térfogat
1.1 mL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • BRAND® 96-well deep well plates are made of high purity polypropylene (PP) which offers excellent chemical resistance.
  • The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection.
  • Designed for a range of applications including High-Throughput Screening (HTS), serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
  • Stackable for easy storage.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)