Fontos dokumentumok
Z688738
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
Szinonimák:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
polystyrene
round clear wells
kapacitás:
1.0 mL
lemez H × Sz × Ma:
128 mm × 86 mm × 41 mm
méret:
96 wells
térfogat:
1 mL
lyuk maximum térfogat:
900 μm
hasznos térfogat:
0.9 mL
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid: no
material
polystyrene
round clear wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 32 ea (internal packs of 4)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 278606
kapacitás
1.0 mL
lemez H × Sz × Ma
128 mm × 86 mm × 41 mm
méret
96 wells
térfogat
1 mL
lyuk maximum térfogat
900 μm
hasznos térfogat
0.9 mL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Nunc 96 DeepWell plates are easy to use with automatic sample handling instruments, and are ideal for sample collection, storage, and combinational chemistry library applications.
  • Round bottom wells
  • Alpha-numeric grid for quick sample identification
  • Sealable with well caps and sealing tape
Jogi információk
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)