Fontos dokumentumok
BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
Szinonimák:
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
polypropylene film
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
piercable
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 701367
Általános leírás
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to - 80° C, is DMSO-resistant and resistant to common solvents.
Tulajdonságok és előnyök
• Temperature stability up to 120°C• Tight seal for minimizing evaporation• DMSO- and solvent-resistant
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)