Fontos dokumentumok
BR701354
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 2.2 mL, polypropylene
Szinonimák:
Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
leírás
alphanumeric identification system
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
skirt
kiszerelés
pack of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 701354
méret
96 well
térfogat
2.2 mL
hasznos térfogat
2.2 mL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
BRAND® 96-deep-well plate is a versatile laboratory tool designed for various applications. Made of polypropylene (PP), this deep-well plate features a U-bottom (square) shape and can accommodate 2.2 mL.
Alkalmazás
BRAND® 96 deep well plates are suitable for use in:
  • Cell culture and tissue culture
  • High-Throughput Screening (HTS)
  • Tests requiring a mother plate
  • Serial dilutions
  • Reagent transfer and sample storage down to -80 °C (PP)
Tulajdonságok és előnyök
  • BRAND® 96-well deep well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4
  • Stackable for easy storage
  • The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.