Fontos dokumentumok
BR701368
BRAND® cover mat for 96-well plates, deep-well
2 mL low profile, TPE, non-sterile
Szinonimák:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage
Méret kiválasztása
50 EA
118 400,00 Ft
118 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 EA
118 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
Anyagok:
TPE
méret:
96 well
118 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
TPE
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 701368
méret
96 well
Általános leírás
These mats provide a reliable barrier to minimize evaporation and contamination during experiments. Cover mats reduce the maximum volume of wells. Adhesive sealing films can also be used.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)