Fontos dokumentumok
Z376795
Sigma-Aldrich
Disposable culture tubes
polypropylene tube
Szinonimák:
culture tube, plastic test tube, test tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.22
Anyagok
conical bottom bottom
polypropylene tube
straight neck
translucent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Simport T400-3A
kapacitás
5 mL
méret
12 mm × 75 mm
Általános leírás
Ideal for use in bacteriology, RIA, coagulation, and other routine laboratory procedures. Polypropylene tubes can be centrifuged at 3000 × g and sterilized at 120°C. Polystyrene tubes can be centrifuged at 1400 × g, but can not be autoclaved.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)