Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Szinonimák:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
graduations: no
kiszerelés
pack of 1600
gyártó/kereskedő neve
Greiner 160101
cső kapacitás
12 mL
cső átmérő × H
16 mm × 100 mm
szín
colorless
Tulajdonságok és előnyök
- High transperancy
- Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.