Fontos dokumentumok
Z376787
Sigma-Aldrich
Disposable culture tubes
polystyrene tube
Szinonimák:
culture tube, plastic test tube, test tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.22
material
polystyrene tube
round bottom
straight neck
translucent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 1,400 × g
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Simport T400-3
kapacitás
5 mL
méret
12 mm × 75 mm
Általános leírás
Ideal for use in bacteriology, RIA, coagulation, and other routine laboratory procedures. Polypropylene tubes can be centrifuged at 3000 × g and sterilized at 120°C. Polystyrene tubes can be centrifuged at 1400 × g, but can not be autoclaved.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)