Fontos dokumentumok
Z369659
Sigma-Aldrich
SealPlate® film
non-sterile
Szinonimák:
ELISA plate seals, qPCR plate seal
Méret kiválasztása
100 EA
34 630,00 Ft
34 630,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
34 630,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
34 630,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polyester film
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
piercable: no
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific 100-SEAL-PLT
Paraméterek
-40 to +120 °C temperature
technika/technikák
ELISA: suitable
Hosszúság
146 mm
Sz × H
7.94 cm × 14.6 cm
79.4 mm × 141 mm
Szélesség
79.4 mm
méret
Up to 1536 wells
szín
clear
Általános leírás
Sheets pre-cut to fit standard multiwell plates. Both film and adhesive are inert and compatible with microplate procedures. Adhesive forms a tight, waterproof seal, preventing cross-contamination and evaporation. SealPlate film is 2 mil (0.05 mm) polyester, with a functional temperature range of -40 to +120 °C.
Alkalmazás
SealPlate® film is suitable for sealing tissue culture plates for temporary storage, incubation, and containment of biohazards. It can also be used in sensitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for sealing of wells to avoid edge effect.
Jogi információk
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.
Összes mutatása
Related Content
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA