Z732117
Brightmax™ Sealing Films
for luminescence and microscopy, non-sterile
Szinonimák:
immunofluorescence sealing film, microplate sealing film, multiwellplate sealing film
About This Item
Javasolt termékek
material
vinyl film (vinyl/adhesive)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific WT-50
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
Hosszúság
116 mm
Sz × H
7.6 cm × 11.6 cm
Szélesség
76 mm
szín
white
Általános leírás
- White light-reflecting sealing films for use with white microplates
- May be applied to top or bottom of plate
- Maximize intensity and signal-to-noise ratios in luminescence assays
- Additional applications for mounting and storage of filters for microscopy, for example in ELISPOT assays
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.