Fontos dokumentumok
Z707414
ThinSeal film
sterile
Szinonimák:
multiplate sealing film
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable: no
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific STR-THIN-PLT
technika/technikák
ELISA: suitable
Hosszúság
141 mm
Sz × H
5.4 cm × 14.1 cm
Szélesség
54 mm
Általános leírás
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
Jogi információk
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.