Z369667
SealPlate® film
sterile
Szinonimák:
ELISA plate seals, qPCR plate seal
About This Item
Javasolt termékek
material
polyester film
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable: no
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific STR-SEAL-PLT
parameter
-40 to +120 °C temperature
technika/technikák
ELISA: suitable
Hosszúság
141 mm
Sz × H
7.94 cm × 14.1 cm
79.4 mm × 141 mm
Szélesség
79.4 mm
méret
Up to 1536 wells
szín
clear