AP181F
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed
1.3 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1.3 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
FLUOROPHORE/PROTEIN ABSORBANCE RATIO:
Fluorescein Isothiocyanate 10.0 ug/mg; 3.8 moles FITC per IgG
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 0.45 mg/mL with sterile distilled water.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3