Fontos dokumentumok
Z363553
Sigma-Aldrich
Cuvette rack
Holds 20 cuvettes
Szinonimák:
rack tube, racks tube, tube racks
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
polypropylene
Jellemzők
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × Sz × Ma
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
Általános leírás
Sloped design makes back row more accessible.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2