Fontos dokumentumok
Z188018
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
kiszerelés
pkg of 500 ea
spektrális tartomány mérési tartománya
285-800 nm
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × Sz × Ma
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
kapacitás
4.5 mL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)