C5291
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Without stopper
Szinonimák:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene
parameter
340-800 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
kamratérfogat
≥2.5 mL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
kapcsolódó termék
Cikkek
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.