Fontos dokumentumok
EP0030119851
Eppendorf® Cuvette Rack
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
Jellemzők
3 rows of 10 wells each
Autoclavable
autoclavable
Holds 30 x cuvettes
kiszerelés
pkg of 2 pieces
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 30119851
szín
white
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)