Fontos dokumentumok
Z370827
Sigma-Aldrich
Cuvette mixer
Square footprint
Szinonimák:
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
leírás
for full-size spectrophotometer cells and fluorimeter cells
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Tulajdonságok és előnyök
Up and down plunging motion provides thorough mixing in spectrophotometer cells. Clear acrylic with straight handle; two different "footprints" for full-size and semi-micro cells with 10 mm light path.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)