Fontos dokumentumok
R2633
Supelco
Cuvette rack
Holds 12 cuvettes
Szinonimák:
rack tube, racks tube, tube racks
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
polypropylene
Minőségi szint
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × Sz × Ma
4 5/8 in. × 4 1/4 in. × 4 3/8 in.
Általános leírás
Special design rack. Only the corners of the cells touch the rack, greatly reducing the risk of damage to the optical surfaces.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)