Merck
Z118885
Spinbar® magnetic stirring flea assortment
pack of 12 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37186-0000
Általános leírás
1 of each of blue, red and yellow: 8 × 1.5 mm, 5 × 2 mm, 7 × 2 mm, 10 × 3 mm.
Jogi információk
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)