Merck
Z284238
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 400 mL
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Jellemzők
fits beaker size 400 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37146-0400
rúd belső átmérő
70 mm
Átmérő
70 mm
Általános leírás
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Jogi információk
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)