Merck
Z284122
Sigma-Aldrich
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37140-0015
Hosszúság
38.1 mm
Átmérő
8 (44.5mm ring O.D) mm
méret
1 1/2 in. × 5/16 in.
Általános leírás
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Jogi információk
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)