Fontos dokumentumok
Z2753
trans-Zeatin hydrochloride
suitable for plant cell culture, ≥97%
Szinonimák:
6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine, N6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97%
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)