Fontos dokumentumok
Z350699
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose blood bank, bulb draw 1.9 mL, sterile
Szinonimák:
liquid transfer tool, plastic pipette
Méret kiválasztása
500 EA
44 700,00 Ft
44 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 EA
44 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
44 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polyethylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 500 (25 bags of 20)
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
155 mm
labda rajz
1.9 mL
szárátmérő
6.7 mm
Általános leírás
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Kiszerelés
Packaged in bags of 20
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)