Fontos dokumentumok
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
Szinonimák:
Disposable Transfer Pipette
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.04
material
polyethylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations 0.25 mL
kiszerelés
pack of 500 ea (bulk packed)
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS206371A
kapacitás
5 mL
hasznos térfogat
1 mL
Általános leírás
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Tulajdonságok és előnyök
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)