Fontos dokumentumok
Z135003
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Szinonimák:
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
polyethylene
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 500
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
150 mm
labda rajz
3.2 mL
szárátmérő
7.8 mm
Általános leírás
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Kiszerelés
Bulk pack
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)