Fontos dokumentumok
HS206371C
Transfer Pipette
working volume 1 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.04
material
polyethylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations 0.25 mL
kiszerelés
pack of 500 ea (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS206371C
kapacitás
5 mL
hasznos térfogat
1 mL
Általános leírás
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Tulajdonságok és előnyök
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Sterile, single wrapped
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)