Fontos dokumentumok
Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PE-LD
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
BRAND
Hosszúság
194 mm
kapacitás
5 mL
Általános leírás
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Egyéb megjegyzések
BR125420 (India)