Fontos dokumentumok
Z331759
BRAND® pipette
withdraw volume 3.5 mL (including bulb), graduations, 1 mL (subdivision 0.25 mL), drop quantity 22 per mL
Szinonimák:
BRAND Pipette, BRAND® Pipettes
Méret kiválasztása
500 EA
19 350,00 Ft
19 350,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 EA
19 350,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
19 350,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
PE-LD
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations 1 mL (subdivision 0.25 mL)
kiszerelés
pack of 500
pkg of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 747755
withdraw volume measuring range
3.5 mL (including bulb)
Hosszúság
151 mm
csúcs külső átmérő
3.4 mm
Általános leírás
Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per mL. Ideal for aliquots. Can be deep-frozen in filled state or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip. The integrated pipetting bulb depresses easily, minimize fatigue from frequent pipetting.
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Egyéb megjegyzések
BR747755 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)