Fontos dokumentumok
Z350877
Transfer pipette, polyethylene
fine tip, large bulb, draw 4.3 mL, non-sterile
Szinonimák:
liquid transfer tool, plastic pipette
Méret kiválasztása
400 EA
47 680,00 Ft
47 680,00 Ft
Listaár59 600,00 FtTakarítson meg 20%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
400 EA
47 680,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
47 680,00 Ft
Listaár59 600,00 FtTakarítson meg 20%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polyethylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 400
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
150 mm
rajz
4.3 mL
szárátmérő
6.3 mm
Általános leírás
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Kiszerelés
Bulk pack
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)