BR747775
BRAND® pipette
withdraw volume 5.5 mL (including bulb), graduations, 0.25 mL
Szinonimák:
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
About This Item
Javasolt termékek
material
low-density polyethylene
leírás
drop quantity 70 per mL
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations 0.25 mL
kiszerelés
pack of 500
pkg of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 747775
withdraw volume measuring range
5.5 mL (including bulb)
Hosszúság
150 mm
kapacitás
1 mL
csúcs külső átmérő
1.2 mm
Általános leírás
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)