Fontos dokumentumok
Z511501
Kimax® heavy-duty wide-mouth, large numbers volumetric flasks - CLASS A
capacity 10 mL
Szinonimák:
92812G-10
About This Item
Javasolt termékek
material
glass
wide-mouth
Csatlakozó
joint ST/NS neck6
joint stopper6
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A USP Type I and ASTM E438, Type I
closure type Glass stopper
kiszerelés
pack of 1
case of 6
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 92812G-10
tol. measuring range
0.03 mL
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Supplied with glass stopper.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.