Fontos dokumentumok
Z331635
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 250 mL
Szinonimák:
conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
Anyagok
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Csatlakozó
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Screw cap
with cap
kiszerelés
case of 6
gyártó/kereskedő neve
BRAND 93175
külső átmérő × Ma
85 mm × 140 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)