Fontos dokumentumok
Z362794
Sigma-Aldrich
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Szinonimák:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Csatlakozó
Joints neck (33)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Screw cap
with cap
kiszerelés
pack of 6
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 4109-0125
kapacitás
125 mL
Általános leírás
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)