Fontos dokumentumok
Z232947
Duran® Erlenmeyer flasks with screw cap
capacity 250 mL
Szinonimák:
conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
nyakmenet méret
GL 32
Csatlakozó
joint neck GL32
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Screw cap
with cap
kiszerelés
pack of 10
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 218033653
elérhetőség
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
Ma × külső átmérő
145 mm × 85 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Graduated and complete with screw cap. Caps will withstand autoclaving temperatures. Manufactured from Duran borosilicate glass 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)