Fontos dokumentumok
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Szinonimák:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
material
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Csatlakozó
joint stopper5
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Stoppers
without cap
kiszerelés
pack of 12
case of 24
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 4103-0125
kapacitás
125 mL
Általános leírás
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries