Fontos dokumentumok
Z329282
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 50 mm, diam. 20 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
oval
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137315
Hosszúság
50 mm
Átmérő
20 mm
Általános leírás
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Egyéb megjegyzések
BR137315 (India)