Z329231
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 25 mm, diam. 12 mm
Szinonimák:
PTFE, Stirring rods
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE-coated
oval
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137305
Hosszúság
25 mm
Átmérő
12 mm
Általános leírás
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Egyéb megjegyzések
BR137305 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)