Fontos dokumentumok
Z329223
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 20 mm, diam. 10 mm
Szinonimák:
PTFE, Stirring rods
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
oval
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137302
Hosszúság
20 mm
Átmérő
10 mm
Általános leírás
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Egyéb megjegyzések
BR137302 (India)