Fontos dokumentumok
Z329215
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 15 mm, diam. 6 mm
Szinonimák:
PTFE, Stirring rods
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
oval
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137301
Hosszúság
15 mm
Átmérő
6 mm
Általános leírás
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Egyéb megjegyzések
BR137301 (India)