Fontos dokumentumok
Z329207
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 10 mm, diam. 5 mm
Szinonimák:
PTFE, Stirring rods
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
oval
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137300
Hosszúság
10 mm
Átmérő
5 mm
Általános leírás
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Egyéb megjegyzések
BR137300 (India)