Fontos dokumentumok
Z329061
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 8 mm, bar diam. 3 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
cylindrical PTFE-coated
kiszerelés
pack of 10
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137404
Hosszúság
8 mm
rúd átmérő
3 mm
gyűrűátmérő
4 mm
Általános leírás
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Egyéb megjegyzések
BR137404 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)