Fontos dokumentumok
Z329266
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 34 mm, diam. 15 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
oval
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137310
Hosszúság
34 mm
Átmérő
15 mm
Általános leírás
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Egyéb megjegyzések
BR137310 (India)