Fontos dokumentumok
Z329177
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 51 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137618
Hosszúság
51 mm
rúd átmérő
8 mm
forgógyűrű átmérője
9.5 mm
Általános leírás
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Egyéb megjegyzések
BR137618 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)