Fontos dokumentumok
Z105066
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, octagonal, size 3 in. × 1/2 in., white
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE-coated
octagonal
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37110-0003
Hosszúság
76.2 mm
Átmérő
12.7 mm
méret
3 in. × 1/2 in.
szín
white
Általános leírás
- Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
- Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
- Autoclave safe.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)