Z329118
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 10 mm
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137612
Hosszúság
25 mm
rúd átmérő
10 mm
forgógyűrű átmérője
11 mm
Általános leírás
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Egyéb megjegyzések
BR137612 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)