Fontos dokumentumok
Z517283
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
kapacitás:
1 L
átmérő × Ma:
95 mm × 340 mm
fritt átmérő:
90 mm
material:
fritted
gyártó/kereskedő neve:
Aldrich
material
fritted
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
gyártó/kereskedő neve
Aldrich
kapacitás
1 L
átmérő × Ma
95 mm × 340 mm
fritt átmérő
90 mm
Általános leírás
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)